Fortfahren mit
96862
Allura Red AC
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
6-Hydroxy-5-[(2-methoxy-5-methyl-4-sulfophenyl)-azo]-2-naphthalinsulfonsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H14N2Na2O8S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
496.42
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12164500
Colour Index Number:
16035
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
>300 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].COc1cc(c(C)cc1\N=N\c2c(O)ccc3cc(ccc23)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H16N2O8S2.2Na/c1-10-7-14(16(28-2)9-17(10)30(25,26)27)19-20-18-13-5-4-12(29(22,23)24)8-11(13)3-6-15(18)21;;/h3-9,21H,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b20-19+;;
InChI key
CEZCCHQBSQPRMU-LLIZZRELSA-L
General description
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
This substance belongs to the class of azo dyes. Find here a comprehensive listingof all our food colorant reference materials.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
458848
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
Dye content 80 %
grade
TraceCERT®, certified reference material
grade
-
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
-
Quality Level
300
Quality Level
200
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
product line
TraceCERT®
product line
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Allura Red AC
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)