Fortfahren mit
96607
2-Phenylindol
analytical standard
Synonym(e):
NSC 15776, Stabilizer I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H11N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.24
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥ 98.0% (GC)
technique(s)
HPLC: suitable
bp
250 °C/10 mmHg (lit.)
mp
188-190 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2cc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C14H11N/c1-2-6-11(7-3-1)14-10-12-8-4-5-9-13(12)15-14/h1-10,15H
InChI key
KLLLJCACIRKBDT-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for preparation of:
  • Oxopyrrolidine analogs via iodine-catalyzed Markovnikov addition
  • Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
  • Organic light emitting diodes (OLEDs)
  • Anti inflammatory agents
  • Potential cyclooxygenase-1 (COX-1)/cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitors
  • Agents for cancer and malaria therapy
  • Antifungal and antibacterial agents
  • Fluorescent probes
Reactant in:
  • Difluorohydroxylation reactions†
  • Mannich-type reactions†
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P26600M51407SCT254
description
analytical standard
description
technical grade, 95%
description
98%
description
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable, flow cytometry: suitable, activity assay: suitable
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
technical grade
grade
-
grade
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
assay
≥ 98.0% (GC)
assay
95%
assay
98%
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Phenylindol
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)