Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NC6H3(NO2)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.12
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
2210196
MDL number:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
Quality Segment
assay
98.0% (GC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
150-154 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
Nc1ccc(O)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8(10)11/h1-3,9H,7H2
InChI key
IQXUIDYRTHQTET-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Amino-3-nitrophenol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?