Fortfahren mit
95658
Allylmethacrylat
analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2=C(CH3)COOCH2CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.15
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12162002
Beilstein/REAXYS Number:
1747406
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
4.6 mmHg ( 20 °C)
contains
20-120 ppm MEHQ as inhibitor
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
bp
59-61 °C/43 mmHg (lit.)
density
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H10O2/c1-4-5-9-7(8)6(2)3/h4H,1-2,5H2,3H3
InChI key
FBCQUCJYYPMKRO-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
234931409448347485
description
analytical standard
description
contains 50-185 ppm MEHQ as inhibitor, 98%
description
96%, contains monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
description
contains ≤100 ppm BHT as inhibitor, 96%
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
refractive index
n20/D 1.512 (lit.)
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Allylmethacrylat
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Liver
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
94.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
34.5 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)