Fortfahren mit
95323
5-Amino-1,3,3-trimethylcyclohexanmethylamin, cis/trans-Gemisch
analytical standard
Synonym(e):
Isophorondiamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NC6H7(CH3)3CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.30
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
98.0% (GC)
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
bp
247 °C (lit.)
mp
10 °C (lit.)
density
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC1(C)CC(N)CC(C)(CN)C1
InChI
1S/C10H22N2/c1-9(2)4-8(12)5-10(3,6-9)7-11/h8H,4-7,11-12H2,1-3H3
InChI key
RNLHGQLZWXBQNY-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
2855-13-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)