Fortfahren mit
94708
1,5-Dihydroxynaphthalin
analytical standard
Synonym(e):
1,5-Naphthalindiol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H6(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.17
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
2044951
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0 % (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
259-261 °C (dec.) (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1cccc2c(O)cccc12
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6,11-12H
InChI key
BOKGTLAJQHTOKE-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D115606
description
analytical standard
description
97%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
assay
≥98.0 % (HPLC)
assay
97%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,5-Dihydroxynaphthalin
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)