Merck
92676
Supelco
2-Amino-3-hydroxypyridin
analytical standard
Synonym(e):
2-Amino-3-pyridinol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.11
Beilstein:
109868
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
168-172 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Nc1ncccc1O
InChI
1S/C5H6N2O/c6-5-4(8)2-1-3-7-5/h1-3,8H,(H2,6,7)
InChIKey
BMTSZVZQNMNPCT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)