Wichtige Dokumente
90146
2-tert-Butyl-6-(5-chlor-2H-benzotriazol-2-yl)-4-methylphenol
analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Assay
≥97.5% (HPLC)
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
mp (Schmelzpunkt)
144-147 °C (lit.)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)-n2nc3ccc(Cl)cc3n2
InChI
1S/C17H18ClN3O/c1-10-7-12(17(2,3)4)16(22)15(8-10)21-19-13-6-5-11(18)9-14(13)20-21/h5-9,22H,1-4H3
InChIKey
OCWYEMOEOGEQAN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)