845102
TOYOPEARL GigaCap® S-650S MiniChrom Column
phase sulphonyl, 35 μm particle size, pore size 1000 Å, L × I.D. 10 cm × 8 mm, MiniChrom Column
Synonym(e):
MiniChrom
About This Item
Materialien
PEEK
Produktlinie
TOYOPEARL®
Leistungsmerkmale
counter ion Na+
spezifische(r) Analyt(en)
IgG
Hersteller/Markenname
Tosoh 45102
Parameter
3 bar max. pressure (resin)
30 bar max. pressure (column)
Methode(n)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
L × ID
10 cm × 8 mm
Bettvolumen
5 mL
Matrix
polymeric particle platform
Aktive Matrixgruppe
sulphonyl phase
Partikelgröße
35 μm
Porengröße
1000 Å
Betriebs-pH-Wert
3-13
Kapazität
156 g/L±20 adsorption capacity (hIgG)
Trenntechnik
cation exchange
Allgemeine Beschreibung
- Direct connection to common laboratory LC Systems
- Easy parameter screening and method optimization
- Fast small scale purification
- Reliable and reproducible results
Spezifikationen
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)