796-0315
Flüchtige Verbindungen nach US EPA Methode 0030 (VOST)
suitable for GC, application for air monitoring
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
sample: calibration standard: volatiles in methanol; blank: Tenax TA tube with surrogate thermally desorbed into purge & trap system
adsorbent tube: VOST 100 (20074-U)
purge trap: VOCARB 4000 (20308)
column: SPB-624, 75 m × 0.53 mm I.D., 3.0 μm film (25432)
oven: 35 °C (5 min) to 200 °C at 10 °C/min, hold 2 min
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium, 8 mL/min
Eignung
application for air monitoring
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Rechtliche Hinweise
Analyt
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)