Fortfahren mit
78713
2-trans,4-cis-Decadienoyl-L-carnitin-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[[(2E,4Z)-1-oxo-2,4-decadien-1-yl]-oxy]-1-propanaminium Inneres Salz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17D3H26NO4
Molekulargewicht:
314.43
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -23.0 to -17.0°, c = 0.1 in methanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(/C=C/C=C\CCCCC)=O)CC([O-])=O
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)