713-0141
Barbiturate
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Discovery C18, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (504955)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] 25 mM potassium phosphate buffer, pH 6.9 (25:75, A:B)
flow rate: 1.5 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 254 nm
injection: 25 μL
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Rechtliche Hinweise
Analyt
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)