Fortfahren mit
69983
2-(4-Benzoyl-3-hydroxyphenoxy)ethylacrylat
analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2C=CHCO2CH2CH2OC6H3(OH)COC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.32
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
77-80 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1cc(OCCOC(=O)C=C)ccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H16O5/c1-2-17(20)23-11-10-22-14-8-9-15(16(19)12-14)18(21)13-6-4-3-5-7-13/h2-9,12,19H,1,10-11H2
InChI key
NMMXJQKTXREVGN-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
KOB0128909041CDS000246
description
analytical standard
description
-
description
≥99.8%, contains 40-60 ppm MEHQ as inhibitor
description
AldrichCPR
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥95% (GC)
assay
-
assay
≥99.8%
assay
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)