Merck
69334
Supelco
Neopentylglykol-Dimethylsulfat
analytical standard
Synonym(e):
2,2-Dimethyl-1,3-propandiol-dimethylsulfat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H16O6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
69-74 °C
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC(C)(COS(C)(=O)=O)COS(C)(=O)=O
InChI
1S/C7H16O6S2/c1-7(2,5-12-14(3,8)9)6-13-15(4,10)11/h5-6H2,1-4H3
InChIKey
MBBDNGMNEVIICT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)