Fortfahren mit
64823
Flat Bottom Flask
size 300 mL
Synonym(e):
FLAT BOTTOM FLASK,300ML,24/40, EA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121804
NACRES:
NB.21
eCl@ss:
32040501
Material:
flat bottom glass flask
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
flat bottom glass flask
Quality Segment
size
large
joint
joint ST/NS flask
size
300 mL
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with liquid/liquid extractors
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z174971Z278262PHR1408
description
size 300 mL
description
capacity 5 mL
description
capacity 25 mL
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
material
flat bottom glass flask
material
round bottom flask, borosilicate glass , single-neck
material
borosilicate glass , single-neck , round bottom flask
material
-
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
joint
joint ST/NS flask
joint
-
joint
-
joint
-
size
300 mL
size
-
size
-
size
-
size
large
size
-
size
-
size
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flat Bottom Flask
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)