Fortfahren mit
64818
Extraktor
size small
Synonym(e):
KLEINER SOXHLET-EXTRAKTOR
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32060109
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
size
small
Quality Segment
application(s)
food and beverages
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z556211Z556238Z556254
Supelco
Supelco
64818
Extraktor
description
size small
description
capacity 50 mL, top joint: ST/NS 34/45, bottom joint: ST/NS 24/40
description
capacity 85 mL, top joint: ST/NS 45/50, bottom joint: ST/NS 24/40
description
capacity 200 mL, top joint: ST/NS 55/50, bottom joint: ST/NS 24/40
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
size
small
size
-
size
-
size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Extraktor
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)