Merck
64787-U
Supelco
Sleeve 55/50, PTFE, pk2
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
NB.21
Materialien
PTFE sleeve
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)