Fortfahren mit
59516
SUPELCOSIL LC-NH₂ NP (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
2 cm × 4 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
NH2, amino phase
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SUPELCOSIL LC-NH2-NP Supelguard Kartusche, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
agency
suitable for USP L8
Quality Segment
packaging
pkg of 2 ea
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
2 cm × 4 mm
matrix active group
NH2, amino phase
particle size
5 μm
application(s)
food and beverages
separation technique
normal phase
Legal Information
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
59568C305956759568
description
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 3 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
L × I.D.
2 cm × 4 mm
L × I.D.
2 cm × 3 mm
L × I.D.
2 cm × 4 mm
L × I.D.
2 cm × 4 mm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
matrix active group
amino phase, NH2
matrix active group
NH2, amino phase
matrix active group
CN, cyano phase
matrix active group
NH2, amino phase
separation technique
normal phase
separation technique
reversed phase, hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), reversed phase, normal phase
separation technique
normal phase, hydrophilic interaction (HILIC)
agency
suitable for USP L8
agency
suitable for USP L8
agency
suitable for USP L10
agency
suitable for USP L8
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)