Fortfahren mit
59272
Filterelement für SSI Filtereinheit
Precolumn, pore size 2.0 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
material
stainless steel
packaging
pkg of 10 ea
pore size
2.0 μm
General description
Wählen Sie ein 0,5 μm oder 2,0 μm Filterelement für ihre SSI Hochdruck-Filtereinheit.
Legal Information
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)