Fortfahren mit
59271
SSI Hochdruck-Vorsäulenfilter
10-32 Waters thread
Synonym(e):
VORSÄULENFILTER, WATERS FITTING, 0,5μm,
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
packaging
pkg of 1 ea
fitting
10-32 Waters thread
General description
In-line-Installation. Die Filterplatte aus 316 Edelstahl (0,5 μm Poren) kann, ohne das Säulenendfitting entfernen zu müssen, leicht ausgewechselt werden. Für 1/16 in. Tubing. Maximaler Betriebsdruck: 15,000 psi (1,054 kg/cm2).
Other Notes
Nuts und Ferrules für 1/16" Tubing enthalten
Legal Information
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)