Fortfahren mit
59202
Nachsäulenreaktorkomponenten, Glasperlen
In saline, Sterile-filtered
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 78,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
€ 78,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
acid-washed
packaging
pkg of 25 g
size
250 μm
General description
The equipment needed to perform post-column reactions can be relatively simple. These components (glass beads, acid-washed) enable easy and economic construction of desired systems. For large peak volumes, the use of a column (5 cm x 4.6 mm) filled with 250 μm beads is recommended. For small peak volumes, a single bead string reactor (30 cm of 0.5 mm I.D. PTFE tubing) filled with 250 μm beads may be utilized.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Still not finding the right product?
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Carc. 1B Inhalation
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)