Merck
59197C30
Supelco
SUPELCOSIL ABZ+Plus (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
SUPELCOSIL ABZ+Plus HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L60
Produktlinie
SUPELCOSIL
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
SUPELCOSIL
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
12.0% carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 3 mm
Oberflächenbereich
170 m2/g
Oberflächendeckung
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
amide, alkyl phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å
pH-Bereich
2-7.5
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
SUPELCOSIL ABZ+Plus Säulen bieten hohe Deaktivierung und einmalige Selektivität. Deaktivierte Kieselgelpartikel mit sehr enger Partikelgrößenverteilung gewährleisten hohe Effizienz bei geringem Gegendruck. Nach den Bindungs- und Endcapping-Reaktionen schirmt die ABZ+Plus Phase nicht umgesetzte Silanolgruppen im Kieselgel ab, verhindert ihre Interaktion mit den meisten Analyten und erbringt unabhängig von der Funktion der Analyten symmetrische Spitzen. Außerdem ermöglicht die Phase die Verwendung von Puffern mit geringer Ionenstärke, ohne dass ein Ionen-supprimierender Modifier erforderlich wäre. ABZ+Plus gestattet die Verwendung einfacher Mobilphasen für die Analyse auch der schwierigsten Verbindungen: Säuren, stark basische Verbindungen und Zwitterionen.
Geeignet für L60 gemäß USP
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Hohe Effizienz bei polaren, nicht-polaren und geladenen Analyten
• Symmetrische Spitzen für die reaktivsten Verbindungen
• Einmalige Selektivität bei polaren und geladenen Verbindungen
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)