Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
SUPELCOSIL™ LC-18-HPLC-Säule, 3 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L1
Quality Segment
feature
endcapped
manufacturer/tradename
SUPELCOSIL™
extent of labeling
11.0% carbon loading
parameter
≤70 °C temp. limit, 400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
7.5 cm × 4.6 mm
surface area
170 m2/g
surface coverage
surface coverage 3.1 μmol/m2
matrix
silica gel, spherical particle platform
matrix active group
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
particle size
3 μm
pore size
120 Å
pH
2-7.5
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 3 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm | description 3 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm | description 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm | description 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm |
| particle size 3 μm | particle size 3 μm | particle size 5 μm | particle size 5 μm |
| separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase |
| L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm | L × I.D. 5 cm × 4.6 mm | L × I.D. 5 cm × 4.6 mm | L × I.D. 25 cm × 2.1 mm |
| matrix active group C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase | matrix active group C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase | matrix active group C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase | matrix active group C18 (octadecyl) phase, C18 (RP18) |
| matrix silica gel, spherical particle platform | matrix silica gel, spherical particle platform | matrix silica gel, spherical particle platform | matrix silica gel, spherical particle platform |
| agency suitable for USP L1 | agency suitable for USP L1 | agency suitable for USP L1 | agency suitable for USP L1 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SUPELCOSIL™ LC-18-HPLC-Säule
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?