Fortfahren mit
58978
SUPELCOSIL™ LC-18-DB (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 3.3 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
3.3 cm × 4.6 mm
Particle size:
3 μm
Matrix active group:
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
Pore size:
120 Å
Matrix:
silica gel, spherical particle platform
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SUPELCOSIL™ LC-18-DB HPLC-Säule, 3 μm particle size, L × I.D. 3.3 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L1
Quality Segment
feature
endcapped
manufacturer/tradename
SUPELCOSIL™
extent of labeling
11.0% Carbon loading
parameter
0-70 °C temperature, 400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
3.3 cm × 4.6 mm
surface area
170 m2/g
surface coverage
surface coverage 3.1 μmol/m2
matrix
silica gel, spherical particle platform
matrix active group
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
particle size
3 μm
pore size
120 Å
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
SUPELCOSIL LC-DB-Phasen sind speziell für basische Verbindungen deaktiviert. Diese Säulen bieten eine kürzere Retention, bessere Peak-Form und höhere Effizienz für organische Basen als sie mit anderen Siliziumdioxid-Umkehrphasensäulen vom Typ A erhalten werden können.
Application
SUPELCOSIL™ LC-18-DB HPLC column may be used in the determination of 8-oxoguanine in samples of deoxyribonucleic acid (DNA) using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS)and reversed-phase high performance liquid chromatography coupled with electrochemical detection (HPLC-EC)
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
589925899359164
description
3 μm particle size, L × I.D. 3.3 cm × 4.6 mm
description
3 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm
description
3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 4 mm
L × I.D.
3.3 cm × 4.6 mm
L × I.D.
7.5 cm × 4.6 mm
L × I.D.
15 cm × 4.6 mm
L × I.D.
30 cm × 4 mm
particle size
3 μm
particle size
3 μm
particle size
3 μm
particle size
5 μm
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
matrix active group
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
matrix active group
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
matrix active group
C18 (octadecyl) phase, C18 (RP18)
matrix active group
C18 (RP18), C18 (octadecyl) phase
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
matrix
silica gel, spherical particle platform
matrix
silica gel, spherical particle platform
matrix
silica gel, spherical particle platform
matrix
silica gel, spherical particle platform
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SUPELCOSIL™ LC-18-DB HPLC-Säule
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)