Merck
58695-U
FEP Schlauch
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.52
Parameter
50 °C max. temp.
500 psi max. pressure (35 kg)
Allgemeine Beschreibung
Zum Anschluss von Pumpen an Vorratsbehälter. Verwenden Sie 1/8" AD × 0,0625" ID-Tubing bei den meisten Pumpen, 0,15" AD × 0,118" ID-Tubing bei Waters-Pumpen. 10 ft./3 m Länge.
PTFE FEP Tubing ist ideal bei Drücken bis zu 500 psi (35 kg/cm2).
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)