Fortfahren mit
58442
SSI™ LO-Pulse™ Dämpfer
without cabinet
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115854
description
316 stainless steel, cabinet no
feature
without cabinet
General description
Ein Pulsdämpfer reguliert Druckschwankungen der Pumpe und sorgt so für eine stabilere Grundlinie. Der LO-Pulsdämpfer, ein patentiertes Gerät, ist kompatibel mit Einkolben-HPLC-Pumpen (Altex 11A, Eldex Pumpen, LDC Minipumpe VS, SSI Modelle 200 und 300 u.s.w.)
Bei Drücken von 500psi bis 6000psi (35-420kg/cm²) verbessert dieses Gerät die Genauigkeit der quantitativen Analysen und senkt die Nachweisgrenzen für Spurenkomponenten. Fittings und Anleitung enthalten.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LO-Pulse is a trademark of Scientific Systems, Inc.
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)