Fortfahren mit
58231
SUPELCOSIL™ LC-CN (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
MTO-SUPELCOSIL™ LC-CN 5UM 25CMX4.6MM HPLC SÄULE
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
25 cm × 4.6 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
CN, cyano phase
Pore size:
120 Å
Matrix:
silica gel, spherical particle platform
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SUPELCOSIL™ LC-CN HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L10
Quality Segment
feature
endcapped
analyte functional class(es)
explosives, oils
analyte chemical class(es)
alcohols / fermentation, aromatic amines, flavonoids, glycols, ketones, phenols, phthalate esters, steroids (cholesteryl esters), sulfonamides
manufacturer/tradename
SUPELCOSIL™
extent of labeling
4% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range, 400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
surface area
170 m2/g
surface coverage
surface coverage 3.5 μmol/m2
matrix
silica gel, spherical particle platform
matrix active group
CN, cyano phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å
pH range
2-7.5
application(s)
food and beverages
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase, reversed phase
General description
Die LC-CN ist eine häufig verwendete Alternative zu Kieselgel, da sie die Vorteile einer gebundenen Phase bietet (schnelle Equilibrierung, geringe Empfindlichkeit bzgl. des Wassergehalts der mobilen Phase). Sehr oft wird die LC-CN auch mit wässrigen mobilen Phasen als RP-Säule verwendet.
Other Notes
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Legal Information
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
589795820158986
description
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
description
3 μm particle size, L × I.D. 3.3 cm × 4.6 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
description
3 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
L × I.D.
3.3 cm × 4.6 mm
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
L × I.D.
7.5 cm × 4.6 mm
separation technique
reversed phase, normal phase, hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
reversed phase, normal phase, hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
normal phase, hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
normal phase, hydrophilic interaction (HILIC), reversed phase
particle size
5 μm
particle size
3 μm
particle size
5 μm
particle size
3 μm
matrix active group
cyano phase, CN
matrix active group
cyano phase, CN
matrix active group
diol, diol phase
matrix active group
cyano phase, CN
agency
suitable for USP L10
agency
suitable for USP L10
agency
suitable for USP L20
agency
suitable for USP L10
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SUPELCOSIL™ LC-CN HPLC-Säule
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)