Merck
581385-U
Supelco
BIOshell HPLC-Säule – lgG 1000, Å C4, 2,7 μm
column L × I.D. 5 cm × 1.5 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
stainless steel hardware
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L26
Beschreibung
Shell thickness (0.5 μm)
Solid core (1.7 μm)
Leistungsmerkmale
endcapped
Kennzeichnungsgrad
0.6% carbon loading
Parameter
90 °C max. temp.
Säule L × ID
5 cm × 1.5 mm
Oberflächenbereich
22 m2/g
Matrix
spherical silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
C4 (butyl) phase
Porengröße
1000 Å
pH Betriebsbereich
2-9
Allgemeine Beschreibung
BIOshell IgG 1000Å C4 ist eine Hochgeschwindigkeits-Hochleistungsflüssigkeitschromatografie-Säule, die auf einem neuen Fused-Core®-Teilchendesign mit großen Poren (1.000 Å) basiert. Die Fused-Core-Teilchen bestehen aus einer dünnen porösen Schale aus hochreinem Kieselgel, das einen festen Kieselgelkern umgibt. Dieses Teilchendesign gewährleistet aufgrund der kurzen Diffusionswege in der porösen 0,5-μm-Schale und der geringen Teilchengesamtgröße von 2,7 μm eine sehr hohe Säuleneffizienz. Die dicht gebundene, ausgiebig endverkappte stationäre Phase aus Dimethylbutyl von BIOshell IgG 1000Å C4 bietet eine stabile Umkehrphasenbepackung, die zum Trennen von Verbindungen mit hoher Molekülmasse, z. B. Proteine, eingesetzt werden kann.
Rechtliche Hinweise
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)