Fortfahren mit
57634
Statorflächenbaugruppe
for use with model 7725 injector
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
compatibility
for use with model 7725 injector
General description
Stator Face Assembly is an accessory for use with Rheodyne® model 7725 injector employed for the introduction of the analyte into high performance liquid chromatograph prior to analytical determinations.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
545885763057631
description
for use with model 7725 injector
description
-
description
volume 1 mL
description
volume 2 mL
compatibility
for use with model 7725 injector
compatibility
-
compatibility
for use with Rheodyne 7725 and 7725i injector
compatibility
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)