Fortfahren mit
57404
Gewirkte Schwingdrossel
L × I.D. 15 m × 0.25 mm, volume 0.75 mL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
L × I.D.
15 m × 0.25 mm
volume
0.75 mL
compatibility
for use with PHRED Reactor
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gewirkte Schwingdrossel
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)