57106
Supelclean™ ENVI™-8 SPE-Röhrchen
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 27
About This Item
Materialien
PTFE frit
glass hardware
Leistungsmerkmale
endcapped
Zusammensetzung
bed wt., 500 mg
Verpackung
pk of 27
Kennzeichnungsgrad
14% C loading
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
475 m2/g
Volumen
3 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Aktive Matrixgruppe
C8 (octyl) bonding, polymerically bonded
Partikelgröße
45 μm
Porengröße
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Kompatibilität: Wässrige Lösungen (Trinkwasser, Grundwasser, Abwasser)
- Hohe Kohlenstoffbeladung (14%) für erhöhte Bindungskapazität und hohe Wiederfindung
- Hohe Kohlenstoffbeladung bietet auch große Widerstandskraft bei extremen pH-Bedingungen
- Ausgezeichnet für die Aufreinigung, Extraktion und Konzentrierung von Schadstoffen aus wässrigen Umweltproben
- Geeignet für die Extraktion von Herbiziden, Fungiziden und Pestiziden aus Umweltproben
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)