Merck
569277-U
Supelco
Discovery® HS C18 Supelguard Vorsäule
Kit, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
Agentur
suitable for USP L1
Verpackung
pkg of 1 kit
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
2 cm × 2.1 mm
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
120 Å
Trenntechnik
reversed phase
Fußnote
Das Kit enthält eine Kartusche, einen Stand-Alone-Halter, ein Stück Rohrleitung und zwei Verschraubungen mit Ferrules.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)