product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentration
in tert-butyl methyl ether, 100 μg/mL each component in tert-butyl methyl ether, 100 μg/mL in tert-butyl methyl ether
application(s)
cannabis testing
food and beverages
(pesticide residue testing)
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
General description
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Other Notes
Endosulfan sulfate
alpha-Endosulfan
beta-Endosulfan
Etridiazole
Fenvalerate
Kinoprene-S
MGK-264
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-18.4 °F
flash_point_c
-28 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1634-04-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?