Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32119290
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.35
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description L × O.D. × I.D. 30 cm × 1/16 in. × 0.020 in. | description L × O.D. × I.D. 0.5 m × 1/16 in. × 0.020 in. | description L × O.D. × I.D. 1.0 m × 1/16 in. × 0.010 in. | description L × O.D. × I.D. 30 cm × 1/16 in. × 0.007 in. |
| color yellow band | color yellow band | color blue band | color black band |
| L × O.D. × I.D. 30 cm × 1/16 in. × 0.020 in. | L × O.D. × I.D. 0.5 m × 1/16 in. × 0.020 in. | L × O.D. × I.D. 1.0 m × 1/16 in. × 0.010 in. | L × O.D. × I.D. 30 cm × 1/16 in. × 0.007 in. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Edelstahlkapillarröhrchen 1,59 mm (1/16 Zoll)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?