Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32119290
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.35
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenL × O.D. × I.D.
5 cm × 1/16 in. × 0.005 in.
color
red band
General description
Edelstahl 316, 1/16in. AD. Je ein Stück. 5 cm, 10 cm und 20 cm Stücke sind gerade, alle anderen Längen sind gewickelt.
Application
Stainless steel 1/16 in. (L × O.D. × I.D. 5 cm × 1/16 in. × 0.005 in.) capillary tubing may be used to connect the column to the detector compartment in capillary gas chromatographic setup for the determination of position isomers of the methyl branched fatty acid methyl esters.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description L × O.D. × I.D. 5 cm × 1/16 in. × 0.005 in. | description L × O.D. × I.D. 0.5 m × 1/16 in. × 0.005 in. | description L × O.D. × I.D. 10 cm × 1/16 in. × 0.005 in. | description L × O.D. × I.D. 5 cm × 1/16 in. × 0.030 in. |
| L × O.D. × I.D. 5 cm × 1/16 in. × 0.005 in. | L × O.D. × I.D. 0.5 m × 1/16 in. × 0.005 in. | L × O.D. × I.D. 10 cm × 1/16 in. × 0.005 in. | L × O.D. × I.D. 5 cm × 1/16 in. × 0.030 in. |
| color red band | color red band | color red band | color white band |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Edelstahlkapillarröhrchen 1,59 mm (1/16 Zoll)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?