Fortfahren mit
56099
Einstellbares Säulenendstück (Durchflussadapter)
column I.D. 10 mm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
feature
adjustable
manufacturer/tradename
Omnifit 6165
technique(s)
LPLC: suitable
column I.D.
10 mm
Application
Der Kolben erlaubt eine Höhenverstellung von 80 mm, mit einer Feineinstellung, die das Risiko einer Schädigung des Packungsbetts minimiert.
Maximale Einstellhöhe: 8 cm.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)