Fortfahren mit
55049
RheBuild® Kit
for use with 7725/7725i/7726
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
compatibility
for use with 7725/7725i/7726
General description
Rheodyne Ventile
Diese Kits enthalten alle Werkzeuge und Ersatzteile, die Sie zur Reparatur Ihres Rheodyne-Injektors benötigen. Es sind Teile enthalten, die häufig leicht beschädigt werden, abnutzen oder verloren gehen können. Die Kits für Injektoren mit Frontladung enthalten: Rotor-Dichtung, Stator-Face-Assembly, Isolierdichtung, Nadelführung, Nadelportreiniger, zwei Sechskantschlüssel, Anleitung und Minihandbuch. Die Teile können, je nach Ventilmodell, variieren.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
RheBuild is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
550515505255053
RheBuild® Kit for use with 7725/7725i/7726
55049
RheBuild® Kit
vibrant-m
55051
RheBuild® Kit
RheBuild® Kit for use with 9010/9040 Injector
55052
RheBuild® Kit
RheBuild® Kit for use with 9725/9725i/9726 Injectors
55053
RheBuild® Kit
description
for use with 7725/7725i/7726
description
for use with 9125/9126
description
for use with 9010/9040 Injector
description
for use with 9725/9725i/9726 Injectors
compatibility
for use with 7725/7725i/7726
compatibility
for use with 9125/9126
compatibility
for use with 9010/9040 Injector
compatibility
for use with 9725/9725i/9726 Injectors
Still not finding the right product?
Explore all of our products under RheBuild® Kit
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)