Fortfahren mit
54005-U
Supelclean™ LC-Florisil® SPE-Röhre
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pkg of 30 ea (shipped in one polybag)
Synonym(e):
Florisil, magnesium silicate, SPE cartridge tube, 6 mL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115712
eCl@ss:
32035701
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
PE frit, polypropylene hardware
composition
bed wt., 1 g
packaging
pkg of 30 ea (shipped in one polybag)
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
6 mL
matrix
magnesium silicate base material
matrix active group
Florisil phase
particle size
100-200 mesh
application(s)
food and beverages
Legal Information
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)