Fortfahren mit
52052
Trimethylolpropantrimethacrylat
analytical standard, contains 0.01-0.04% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
Synonym(e):
TMPTMA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,30
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[H2C=C(CH3)CO2CH2]3CC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.40
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 83,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
assay
≥95.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
contains
0.01-0.04% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
refractive index
n20/D 1.470-1.474, n20/D 1.472 (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(COC(=O)C(C)=C)(COC(=O)C(C)=C)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C18H26O6/c1-8-18(9-22-15(19)12(2)3,10-23-16(20)13(4)5)11-24-17(21)14(6)7/h2,4,6,8-11H2,1,3,5,7H3
InChI key
OKKRPWIIYQTPQF-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4923450982
Triethylphosphit analytical standard
50982
Triethylphosphit
description
analytical standard, contains 0.01-0.04% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
description
analytical standard
description
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥97.5% (GC)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 217 °C)
vapor pressure
-
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
-
vapor density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trimethylolpropantrimethacrylat
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)