50704-U
Ascentis® Express 90 Å PCS-Phenyl-Hexyl, 2.7 µm HPLC Column
L × I.D. 5 mm × 3.0 mm, pk of 3 ea, guard columns
About This Item
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)