Merck
505005-30
Supelco
Discovery® RP-Amide C16 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
Discovery® RP-AmidC16 HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 3 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L60
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Discovery®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
11% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
5 cm × 3 mm
Oberflächenbereich
200 m2/g
Oberflächendeckung
2.6 μmol/m2
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
amide, alkyl phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
180 Å
pH Betriebsbereich
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hervorragende Rückhaltung und Auflösung polarer Substanzen
  • Einzigartige Selektivität im Vergleich mit C18
  • Hervorragende Peakform und Effizienz
  • Weniger hydrophob als C18-Säulen
  • Kompatibel mit 100 % wässrigen mobilen Phasen
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Annamaria Jakab et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 27(6), 913-921 (2002-02-12)
Retention parameters of 45 different barbituric acid derivatives were determined on an amide embedded RP silica column (Discovery RP-AmideC16) using non-buffered water-acetonitrile eluent systems. Linear correlation were calculated between the logarithm of the capacity factor and the acetonitrile concentration in