Merck
50181-U
Nucleosil® C18 HPLC-Säule
5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, matrix octadecyl
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Nucleosil®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Nucleosil®
Kennzeichnungsgrad
11% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
10 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
200 m2/g
Matrix
octadecyl
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å
Trenntechnik
reversed phase
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)