Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H22O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
418.39
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
−20°C
SMILES string
[o]1c2c([c](cc1c3cc(c(c(c3)OC)OC)OC)=O)c(c(c(c2OC)OC)OC)O
InChI
1S/C21H22O9/c1-24-13-7-10(8-14(25-2)17(13)26-3)12-9-11(22)15-16(23)19(27-4)21(29-6)20(28-5)18(15)30-12/h7-9,23H,1-6H3
InChI key
MQBFFYQCZCKSBX-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description analytical standard | description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| grade analytical standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard |
| assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?