agency
EPA 8310,IP-7,550.1,551.1,TO-13,TCL, NIOSH 5506,5515
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type calibration
packaging
ampule of 1 mL
concentration
in acetonitrile: methanol (9:1) (varied)
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
Application
Other Notes
Legal Information
Analyt
- Acenaphthene 1000 μg/mL
- Acenaphthylene 500 μg/mL
- Anthracene 20 μg/mL
- Benz[a]anthracene 50 μg/mL
- Benzo[b]fluoranthene 20 μg/mL
- Benzo[k]fluoranthene 20 μg/mL
- Benzo[ghi]perylene 80 μg/mL
- Benzo[a]pyrene 50 μg/mL
- Chrysene 50 μg/mL
- Dibenz[a,h]anthracene 200 μg/mL
- Fluoranthene 50 μg/mL
- Fluorene 100 μg/mL
- Indeno[1,2,3-cd]pyrene 50 μg/mL
- Naphthalene 500 μg/mL
- Phenanthrene 40 μg/mL
- Pyrene 100 μg/mL
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Flammpunkt (°F)
closed cup
Flammpunkt (°C)
closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
207-08-9 + 205-99-2 + 56-55-3 + 53-70-3 + 218-01-9 + 50-32-8 + 67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?