Fortfahren mit
48877
2-Butanon
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol: water (9:1)
Synonym(e):
Ethyl-methylketon, MEK, Methyl-ethylketon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.11
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
741880
MDL number:
vapor density
2.49 (vs air)
vapor pressure
71 mmHg ( 20 °C)
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
960 °F
feature
standard type calibration
expl. lim.
10.1 %
packaging
ampule of 1 mL
concentration
2000 μg/mL in methanol: water (9:1)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
density
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Butanone can play the role of an oxidant in the oppenauer oxidation of primary alcohol like 4-methoxybenzyl alcohol to the corresponding aldehyde, p-anisaldehyde.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)