Fortfahren mit
48266
ASTM® D5134 Qualitativer Referenz-Reformat-Standard
analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121813
grade
analytical standard
agency
ASTM® D5134
packaging
pkg of 6 × 1 mL
concentration
(Approx. 70 identified components. Neat fraction.)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
32 °C
application(s)
petroleum
format
multi-component solution
storage temp.
room temp
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Etwa 70 identifizierte Komponenten. Reinfraktion. Echtes Raffinerie-Reformat.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Central nervous system,Blood
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
69.8 °F
Flammpunkt (°C)
21 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64741-42-0 + 108-88-3 + 71-43-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)