Fortfahren mit
44805
Aroclor 1232 -Lösung
certified reference material, 1000 μg/mL in isooctane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
77101502
MDL number:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
EPA 8082
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type calibration
packaging
ampule of 1 mL
concentration
1000 μg/mL in isooctane
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-30°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Skin
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
10.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-12 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)