Fortfahren mit
44718
3-Ethoxy-1,2-propandiol
derivatization grade (GC derivatization), >98.5% (GC)
Aktionsangebot verfügbar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 408,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5OCH2CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.15
UNSPSC Code:
12191601
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
>98.5% (GC)
€ 408,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
assay
>98.5% (GC)
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
density
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOCC(O)CO
InChI
1S/C5H12O3/c1-2-8-4-5(7)3-6/h5-7H,2-4H2,1H3
InChI key
LOSWWGJGSSQDKH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Matrix Enhancement Effect in Gas Chromatography: Explores the utility of 3-Ethoxy-1,2-propanediol as an analyte protectant to mitigate matrix effects in gas chromatographic analysis, enhancing the reliability of pesticide residue detection and other complex sample analyses in environmental science and analytical chemistry (Rahman et al., 2013).
  • Automated Direct Sample Introduction in GC-MS: Discusses the integration of 3-Ethoxy-1,2-propanediol in automated systems for pesticide residue analysis using GC-MS, highlighting its role in improving sample introduction efficiency and accuracy, crucial for lab technicians and researchers in environmental and food safety fields (Cajka et al., 2005).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
937492044482280
description
derivatization grade (GC derivatization), >98.5% (GC)
description
≥99.0% (GC)
description
≥97.0% (GC)
description
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)
assay
>98.5% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
222 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
187 °C (lit.)
density
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.0 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.44
refractive index
n20/D 1.432 (lit.), n20/D 1.433
grade
derivatization grade (GC derivatization)
grade
-
grade
-
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Ethoxy-1,2-propandiol
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)