Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H34O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.50
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.24
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,24)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
YUFFSWGQGVEMMI-JLNKQSITSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description analytical standard | description synthetic, ≥97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| assay ≥97.0% (GC) | assay ≥97% |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under allecis-7,10,13,16,19-Docosapentaensäure
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?