Fortfahren mit
42460
Meranzin
analytical standard
Synonym(e):
(−)-Meranzin, 8-[[(2S)-3,3-Dimethyl-2-oxiranyl]-methyl]-7-methoxy-2H-1-benzopyran-2-on
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 646,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H16O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.29
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 646,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -48.0 to -44.0° in chloroform (0.063 g/100 mL)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1OC2=C(C[C@H]3C(C)(C)O3)C(OC)=CC=C2C=C1
InChI key
LSZONYLDFHGRDP-LBPRGKRZSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL8626054826PHL80906
Meranzin analytical standard
Supelco
42460
Meranzin
Isomeranzin phyproof® Reference Substance
PHL86260
Isomeranzin
Biacangelicol phyproof® Reference Substance
PHL80906
Biacangelicol
description
analytical standard
description
phyproof® Reference Substance
description
analytical standard
description
phyproof® Reference Substance
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
optical activity
[α]/D -48.0 to -44.0° in chloroform (0.063 g/100 mL)
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)